Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Fire ladder
Código de producto. 15604387
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15604387 400 mm 400 mm cada uno
15654377 100 mm 100 mm cada uno
15664377 148 mm 148 mm cada uno
15674377 200 mm 200 mm cada uno
15684377 250 mm 250 mm cada uno
15694377 315 mm 315 mm cada uno
6 options
Código de producto. 15604387
Marca: Brady™ 817202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 400 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo