Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Fire extinguisher
Código de producto. p-7159813
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15694347 100 mm 100 mm cada uno
15604357 148 mm 148 mm cada uno
15614357 250 mm 250 mm cada uno
15624357 315 mm 315 mm cada uno
15634357 400 mm 400 mm cada uno
5 options
Código de producto. 15694347
Marca: Brady™ 816878
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-100x100-PE-CRD/1
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo