Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Emergency exit (right)
Código de producto. 15614287
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15614287 315 mm 315 mm cada uno
15684277 100 mm 100 mm cada uno
15694277 148 mm 148 mm cada uno
15604287 250 mm 250 mm cada uno
15624287 400 mm 400 mm cada uno
5 options
Código de producto. 15614287
Marca: Brady™ 814441
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E002-315x315-PE-CRD/1
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 315 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 315 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde