Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Emergency exit (left)
Código de producto. 15604247
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15604247
Marca: Brady™ 814263
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E001-100x100-PE-CRD/1
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde