Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Collection of fire-fighting equipment
Código de producto. 15684387
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15684387 100 mm 100 mm cada uno
15694387 148 mm 148 mm cada uno
15604397 200 mm 200 mm cada uno
15614397 250 mm 250 mm cada uno
15624397 315 mm 315 mm cada uno
15634397 400 mm 400 mm cada uno
6 options
Código de producto. 15684387
Marca: Brady™ 817355
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F004-100x100-PE-CRD/1
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo