Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Señales y rótulos
- Señales de peligro químico
- Brady™ Signos de símbolo GHS de poliéster laminado
Brady™ Signos de símbolo GHS de poliéster laminado
Código de producto. 15684207
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Texto mostrado:
Corrosivo
Explosivo
Gas comprimido
Inflamable
Oxidante
Peligro para la salud
Peligro respiratorio
Peligroso para el medio acuático
Toxicidad aguda
Modelo:
Etiquetas individuales en un rollo
Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo
Sobre lámina
Cantidad:
1 unidad
100/Paq.
20/paq.
250/Paq.
6/paq.
Conditionnement:
1 ROLL
1 rollo
paquete de 20
paquete de 250
paquete de 4
paquete de 6
| Code produit. | Anchura (métrico) | Texto mostrado | Modelo | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15684207 | 100 mm | Oxidante | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15414871 | 40 mm | Toxicidad aguda | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15404871 | 100 mm | Toxicidad aguda | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 11598904 | 100 mm | Toxicidad aguda | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15604227 | 100 mm | Toxicidad aguda | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 11753889 | 50 mm | Toxicidad aguda | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15614227 | 50 mm | Toxicidad aguda | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15434871 | 70 mm | Toxicidad aguda | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 15454851 | 100 mm | Gas comprimido | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 11548884 | 100 mm | Gas comprimido | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15604217 | 100 mm | Gas comprimido | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15464851 | 40 mm | Gas comprimido | Sobre lámina | 100/Paq. | paquete de 20 |
| 15644237 | 50 mm | Gas comprimido | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15368751 | 50 mm | Gas comprimido | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15474851 | 70 mm | Gas comprimido | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 11763879 | 50 mm | Gas comprimido | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15614217 | 50 mm | Gas comprimido | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15474861 | 100 mm | Corrosivo | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 11548904 | 100 mm | Corrosivo | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15684217 | 100 mm | Corrosivo | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15484861 | 40 mm | Corrosivo | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15694217 | 50 mm | Corrosivo | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 11743889 | 50 mm | Corrosivo | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 ROLL |
| 15318761 | 50 mm | Corrosivo | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15684237 | 50 mm | Corrosivo | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15328751 | 50 mm | Explosivo | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15614237 | 50 mm | Explosivo | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15494861 | 70 mm | Corrosivo | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 15338751 | 50 mm | Inflamable | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15624237 | 50 mm | Inflamable | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15414861 | 100 mm | Peligroso para el medio acuático | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 11548894 | 100 mm | Peligroso para el medio acuático | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15644217 | 100 mm | Peligroso para el medio acuático | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15424861 | 40 mm | Peligroso para el medio acuático | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 11723889 | 50 mm | Peligroso para el medio acuático | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15654217 | 50 mm | Peligroso para el medio acuático | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15398751 | 50 mm | Peligroso para el medio acuático | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15664237 | 50 mm | Peligroso para el medio acuático | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15434861 | 70 mm | Peligroso para el medio acuático | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 15484851 | 100 mm | Peligro para la salud | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 11598884 | 100 mm | Peligro para la salud | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15624217 | 100 mm | Peligro para la salud | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15494851 | 40 mm | Peligro para la salud | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15378751 | 50 mm | Peligro para la salud | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15654237 | 50 mm | Peligro para la salud | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 11783879 | 50 mm | Peligro para la salud | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15634217 | 50 mm | Peligro para la salud | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15404861 | 70 mm | Peligro para la salud | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 15424851 | 100 mm | Oxidante | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 11598874 | 100 mm | Oxidante | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 11753879 | 50 mm | Oxidante | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 ROLL |
| 15694207 | 50 mm | Oxidante | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15434851 | 40 mm | Oxidante | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15444861 | 100 mm | Peligro respiratorio | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 15358751 | 50 mm | Oxidante | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15634237 | 50 mm | Oxidante | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15444851 | 70 mm | Oxidante | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 11598894 | 100 mm | Peligro respiratorio | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15664217 | 100 mm | Peligro respiratorio | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15454861 | 40 mm | Peligro respiratorio | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 11733889 | 50 mm | Peligro respiratorio | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 ROLL |
| 15674217 | 50 mm | Peligro respiratorio | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15308761 | 50 mm | Peligro respiratorio | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15674237 | 50 mm | Peligro respiratorio | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15464861 | 70 mm | Peligro respiratorio | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 11548874 | 100 mm | Inflamable | Etiquetas individuales en un rollo | 1 unidad | 1 rollo |
| 15664207 | 100 mm | Inflamable | Etiquetas individuales en un rollo | 1 unidad | paquete de 250 |
| 11743879 | 50 mm | Inflamable | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 1 unidad | 1 ROLL |
| 15674207 | 50 mm | Inflamable | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 1 unidad | paquete de 250 |
| 15404851 | 40 mm | Inflamable | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15464841 | 40 mm | Explosivo | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15414851 | 70 mm | Inflamable | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit. 15684207
Marque: Brady™ 811689
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Etiquetas autoadhesivas en forma de rombo
- Preimpresas con símbolos de peligro GHS
- Poliéster laminado, acabado brillante negro y rojo sobre blanco
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 1803-100*100-B7541-RLL |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Modelo | Etiquetas individuales en un rollo |
| Tipo de adhesivo | Base acrílica permanente, sensible a la presión, Pressure-sensitive |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Grosor | 0,024 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 110 °C |
| Forma | Diamante |
| Texto mostrado | Oxidante |
| Tipo de producto | Signo de símbolo de GHS |
| Color | Negro y rojo sobre blanco |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?