Learn More
Brady™ Signos de símbolo GHS de poliéster laminado
Código de producto. 15664207
Click to view available options
Anchura (métrico):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Texto mostrado:
Corrosivo
Explosivo
Gas comprimido
Inflamable
Oxidante
Peligro para la salud
Peligro respiratorio
Peligroso para el medio acuático
Toxicidad aguda
Modelo:
Etiquetas individuales en un rollo
Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo
Sobre lámina
Cantidad:
1 unidad
100/Paq.
20/paq.
250/Paq.
6/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
paquete de 20
paquete de 250
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 15664207
Marca: Brady™ 811684
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ayude a garantizar la seguridad en el trabajo y a maximizar la productividad con estas etiquetas de advertencia de GHS. Las señales con símbolos GHS de poliéster laminado Brady™ están disponibles en una gran variedad de tamaños, con y sin texto. Las imágenes estandarizadas reducen el riesgo de malentendidos.
  • Etiquetas autoadhesivas con símbolo GHS.
  • Poliéster laminado con acabado brillante.
  • Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más difíciles.
  • Los materiales ultrarresistentes hacen que solo haya que etiquetar los productos una vez en toda su vida útil.
  • Extremadamente resistente a la intemperie, abrasión y productos químicos.
  • Las etiquetas pueden soportar temperaturas de -40 °C a +120 °C.
  • Las etiquetas de 50 mm x 50 mm se suministran como un rollo continuo; el usuario corta lo que necesite
  • Las etiquetas de 100 mm x 100 mm son etiquetas individuales en un rollo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE
Alternate Part Number PIC 1802-100*100-B7541-RLL
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Modelo Etiquetas individuales en un rollo
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado Inflamable
Tipo de producto Signo de símbolo de GHS
Color Negro y rojo sobre blanco