Learn More
Brady™ Signos de símbolo GHS de poliéster laminado
Click to view available options
Anchura (métrico):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Texto mostrado:
Corrosivo
Explosivo
Gas comprimido
Inflamable
Oxidante
Peligro para la salud
Peligro respiratorio
Peligroso para el medio acuático
Toxicidad aguda
Modelo:
Etiquetas individuales en un rollo
Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo
Sobre lámina
Cantidad:
1 unidad
100/Paq.
20/paq.
250/Paq.
6/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
paquete de 20
paquete de 250
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Etiquetas autoadhesivas en forma de rombo
- Preimpresas con símbolos de peligro GHS
- Poliéster laminado, acabado brillante negro y rojo sobre blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 1809-50*50-B7541-RLL-C |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Modelo | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo |
| Tipo de adhesivo | Base acrílica permanente, sensible a la presión, Pressure-sensitive |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Mostrar más |