Learn More
Brady™ Signos de símbolo GHS de poliéster laminado
Código de producto. 15424851
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Texto mostrado:
Corrosivo
Explosivo
Gas comprimido
Inflamable
Oxidante
Peligro para la salud
Peligro respiratorio
Peligroso para el medio acuático
Toxicidad aguda
Modelo:
Etiquetas individuales en un rollo
Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo
Sobre lámina
Cantidad:
1 unidad
100/Paq.
20/Paq.
250/Paq.
6/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
paquete de 20
paquete de 250
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Anchura (métrico) Texto mostrado Modelo Cantidad unitSize
15424851 100 mm Oxidante Sobre lámina 20/Paq. paquete de 4
15414871 40 mm Toxicidad aguda Sobre lámina 20/Paq. paquete de 20
15404871 100 mm Toxicidad aguda Sobre lámina 20/Paq. paquete de 4
11598904 100 mm Toxicidad aguda Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15604227 100 mm Toxicidad aguda Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
11753889 50 mm Toxicidad aguda Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. 1 rollo
15614227 50 mm Toxicidad aguda Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. paquete de 250
15434871 70 mm Toxicidad aguda Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
15454851 100 mm Gas comprimido Sobre lámina 20/Paq. paquete de 4
11548884 100 mm Gas comprimido Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15604217 100 mm Gas comprimido Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15464851 40 mm Gas comprimido Sobre lámina 100/Paq. paquete de 20
15644237 50 mm Gas comprimido Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15368751 50 mm Gas comprimido Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15474851 70 mm Gas comprimido Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
11763879 50 mm Gas comprimido Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. 1 rollo
15614217 50 mm Gas comprimido Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. paquete de 250
15474861 100 mm Corrosivo Sobre lámina 20/Paq. paquete de 4
11548904 100 mm Corrosivo Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15684217 100 mm Corrosivo Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15484861 40 mm Corrosivo Sobre lámina 20/Paq. paquete de 20
15694217 50 mm Corrosivo Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. paquete de 250
11743889 50 mm Corrosivo Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. 1 ROLL
15318761 50 mm Corrosivo Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15684237 50 mm Corrosivo Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15328751 50 mm Explosivo Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15614237 50 mm Explosivo Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15494861 70 mm Corrosivo Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
15338751 50 mm Inflamable Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15624237 50 mm Inflamable Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15414861 100 mm Peligroso para el medio acuático Sobre lámina 20/Paq. paquete de 4
11548894 100 mm Peligroso para el medio acuático Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15644217 100 mm Peligroso para el medio acuático Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15424861 40 mm Peligroso para el medio acuático Sobre lámina 20/Paq. paquete de 20
11723889 50 mm Peligroso para el medio acuático Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. 1 rollo
15654217 50 mm Peligroso para el medio acuático Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. paquete de 250
15398751 50 mm Peligroso para el medio acuático Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15664237 50 mm Peligroso para el medio acuático Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15434861 70 mm Peligroso para el medio acuático Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
15484851 100 mm Peligro para la salud Sobre lámina 20/Paq. paquete de 4
11598884 100 mm Peligro para la salud Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15624217 100 mm Peligro para la salud Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15494851 40 mm Peligro para la salud Sobre lámina 20/Paq. paquete de 20
15378751 50 mm Peligro para la salud Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15654237 50 mm Peligro para la salud Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
11783879 50 mm Peligro para la salud Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. 1 rollo
15634217 50 mm Peligro para la salud Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. paquete de 250
15404861 70 mm Peligro para la salud Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
15684207 100 mm Oxidante Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
11598874 100 mm Oxidante Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
11753879 50 mm Oxidante Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. 1 ROLL
15694207 50 mm Oxidante Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. paquete de 250
15434851 40 mm Oxidante Sobre lámina 20/Paq. paquete de 20
15444861 100 mm Peligro respiratorio Sobre lámina 20/Paq. paquete de 4
15358751 50 mm Oxidante Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15634237 50 mm Oxidante Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15444851 70 mm Oxidante Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
11598894 100 mm Peligro respiratorio Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15664217 100 mm Peligro respiratorio Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15454861 40 mm Peligro respiratorio Sobre lámina 20/Paq. paquete de 20
11733889 50 mm Peligro respiratorio Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. 1 ROLL
15674217 50 mm Peligro respiratorio Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 250/Paq. paquete de 250
15308761 50 mm Peligro respiratorio Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15674237 50 mm Peligro respiratorio Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15464861 70 mm Peligro respiratorio Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
11548874 100 mm Inflamable Etiquetas individuales en un rollo 1 unidad 1 rollo
15664207 100 mm Inflamable Etiquetas individuales en un rollo 1 unidad paquete de 250
11743879 50 mm Inflamable Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 1 unidad 1 ROLL
15674207 50 mm Inflamable Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo 1 unidad paquete de 250
15404851 40 mm Inflamable Sobre lámina 20/Paq. paquete de 20
15464841 40 mm Explosivo Sobre lámina 20/Paq. paquete de 20
15414851 70 mm Inflamable Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
72 options
Código de producto. 15424851
Marca: Brady™ 811688
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ayude a garantizar la seguridad en el trabajo y a maximizar la productividad con estas etiquetas de advertencia de GHS. Las señales con símbolos GHS de poliéster laminado Brady™ están disponibles en una gran variedad de tamaños, con y sin texto. Las imágenes estandarizadas reducen el riesgo de malentendidos.
  • Autoadhesivo
  • Poliéster laminado con acabado brillante.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE
Alternate Part Number PIC 1803-100*100-B7541-CRD
Material Poliéster
Cantidad 20/Paq.
Modelo Sobre lámina
Tipo de adhesivo Base acrílica permanente, sensible a la presión, Pressure-sensitive
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado Oxidante
Tipo de producto Signo de símbolo de GHS