Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Señales y rótulos
- Señales de peligro químico
- Brady™ Signos de símbolo GHS de poliéster laminado
Brady™ Signos de símbolo GHS de poliéster laminado
Código de producto. 11733889| Código de producto. | Anchura (métrico) | Texto mostrado | Modelo | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11733889 | 50 mm | Peligro respiratorio | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 ROLL |
| 15414871 | 40 mm | Toxicidad aguda | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15404871 | 100 mm | Toxicidad aguda | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 11598904 | 100 mm | Toxicidad aguda | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15604227 | 100 mm | Toxicidad aguda | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 11753889 | 50 mm | Toxicidad aguda | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15614227 | 50 mm | Toxicidad aguda | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15434871 | 70 mm | Toxicidad aguda | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 15454851 | 100 mm | Gas comprimido | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 11548884 | 100 mm | Gas comprimido | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15604217 | 100 mm | Gas comprimido | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15464851 | 40 mm | Gas comprimido | Sobre lámina | 100/Paq. | paquete de 20 |
| 15644237 | 50 mm | Gas comprimido | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15368751 | 50 mm | Gas comprimido | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15474851 | 70 mm | Gas comprimido | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 11763879 | 50 mm | Gas comprimido | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15614217 | 50 mm | Gas comprimido | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15474861 | 100 mm | Corrosivo | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 11548904 | 100 mm | Corrosivo | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15684217 | 100 mm | Corrosivo | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15484861 | 40 mm | Corrosivo | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15694217 | 50 mm | Corrosivo | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 11743889 | 50 mm | Corrosivo | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 ROLL |
| 15318761 | 50 mm | Corrosivo | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15684237 | 50 mm | Corrosivo | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15328751 | 50 mm | Explosivo | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15614237 | 50 mm | Explosivo | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15494861 | 70 mm | Corrosivo | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 15338751 | 50 mm | Inflamable | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15624237 | 50 mm | Inflamable | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15414861 | 100 mm | Peligroso para el medio acuático | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 11548894 | 100 mm | Peligroso para el medio acuático | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15644217 | 100 mm | Peligroso para el medio acuático | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15424861 | 40 mm | Peligroso para el medio acuático | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 11723889 | 50 mm | Peligroso para el medio acuático | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15654217 | 50 mm | Peligroso para el medio acuático | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15398751 | 50 mm | Peligroso para el medio acuático | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15664237 | 50 mm | Peligroso para el medio acuático | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15434861 | 70 mm | Peligroso para el medio acuático | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 15484851 | 100 mm | Peligro para la salud | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 11598884 | 100 mm | Peligro para la salud | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15624217 | 100 mm | Peligro para la salud | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15494851 | 40 mm | Peligro para la salud | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15378751 | 50 mm | Peligro para la salud | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15654237 | 50 mm | Peligro para la salud | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 11783879 | 50 mm | Peligro para la salud | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15634217 | 50 mm | Peligro para la salud | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15404861 | 70 mm | Peligro para la salud | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 15424851 | 100 mm | Oxidante | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 15684207 | 100 mm | Oxidante | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 11598874 | 100 mm | Oxidante | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 11753879 | 50 mm | Oxidante | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | 1 ROLL |
| 15694207 | 50 mm | Oxidante | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15434851 | 40 mm | Oxidante | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15444861 | 100 mm | Peligro respiratorio | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 4 |
| 15358751 | 50 mm | Oxidante | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15634237 | 50 mm | Oxidante | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15444851 | 70 mm | Oxidante | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 11598894 | 100 mm | Peligro respiratorio | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15664217 | 100 mm | Peligro respiratorio | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15454861 | 40 mm | Peligro respiratorio | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15674217 | 50 mm | Peligro respiratorio | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15308761 | 50 mm | Peligro respiratorio | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | 1 rollo |
| 15674237 | 50 mm | Peligro respiratorio | Etiquetas individuales en un rollo | 250/Paq. | paquete de 250 |
| 15464861 | 70 mm | Peligro respiratorio | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
| 11548874 | 100 mm | Inflamable | Etiquetas individuales en un rollo | 1 unidad | 1 rollo |
| 15664207 | 100 mm | Inflamable | Etiquetas individuales en un rollo | 1 unidad | paquete de 250 |
| 11743879 | 50 mm | Inflamable | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 1 unidad | 1 ROLL |
| 15674207 | 50 mm | Inflamable | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo | 1 unidad | paquete de 250 |
| 15404851 | 40 mm | Inflamable | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15464841 | 40 mm | Explosivo | Sobre lámina | 20/paq. | paquete de 20 |
| 15414851 | 70 mm | Inflamable | Sobre lámina | 6/paq. | paquete de 6 |
Código de producto. 11733889
Marca: Brady™ 811711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Etiquetas autoadhesivas en forma de rombo
- Preimpresas con símbolos de peligro GHS
- Poliéster laminado, acabado brillante negro y rojo sobre blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 1807-50*50-B7541-RLL-C |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Modelo | Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo |
| Tipo de adhesivo | Base acrílica permanente, sensible a la presión, Pressure-sensitive |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Grosor | 0,024 mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 110 °C |
| Forma | Diamante |
| Texto mostrado | Peligro respiratorio |
| Tipo de producto | Signo de símbolo de GHS |
| Color | Rojo |
| Mostrar más Mostrar menos |