Learn More
Brady™ Etiquetas de símbolo GHS de poliéster laminado: Explosivo
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100 mm
Anchura (métrico):
50,00 mm
100,00 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 250
Descripción
- Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más difíciles.
- Los materiales ultrarresistentes hacen que solo haya que etiquetar los productos una vez en toda su vida útil.
- Extremadamente resistente a la intemperie, abrasión y productos químicos.
- Las etiquetas pueden soportar temperaturas de -40 °C a +120 °C.
- Las etiquetas 50 mm x 50 mm se suministran como un rollo continuo; el usuario corta lo que necesite.
- Las etiquetas 100 mm x 100 mm son etiquetas individuales en un rollo.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC 1801-50*50-B7541-RLL-C |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster laminado |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 50,00 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C-110 °C |
| Forma | Diamante |
| Mostrar más |