Learn More
Brady™ Etiquetas de símbolo GHS de poliéster laminado: Explosivo
Código de producto. 11733879
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100 mm
Anchura (métrico):
50,00 mm
100,00 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 250
Código de producto. 11733879
Marca: Brady™ 811681
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas de símbolo GHS - Explosivo
  • Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más difíciles.
  • Los materiales ultrarresistentes hacen que solo haya que etiquetar los productos una vez en toda su vida útil.
  • Extremadamente resistente a la intemperie, abrasión y productos químicos.
  • Las etiquetas pueden soportar temperaturas de -40 °C a +120 °C.
  • Las etiquetas 50 mm x 50 mm se suministran como un rollo continuo; el usuario corta lo que necesite.
  • Las etiquetas 100 mm x 100 mm son etiquetas individuales en un rollo.
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 1801-50*50-B7541-RLL-C
Acabado Satinado
Material Poliéster laminado
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 50 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 50,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Idiomas Inglés
Color Negro sobre Blanco