Learn More
Brady™ Etiquetas de seguridad eléctrica de poliéster laminado
Código de producto. 11898020
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Material unitSize
11898020 Poliéster 1 rollo
1 options
Código de producto. 11898020
Marca: Brady™ 251951
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE, cumplimiento de la normativa medioambiental ROHS
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 22 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Texto mostrado Señales de advertencia
Tipo de producto Etiqueta de seguridad
Color Negro sobre amarillo