Learn More
Brady™ Señales de advertencia de riesgo biológico de poliéster laminado
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC 312-TRI 100-B7541 (BRANDED) |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster laminado |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Triangular, 100 x 87 mm (An x Al) |
| Altura (métrico) | 87 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Forma | Triangular |