Learn More
Brady™ Señales de advertencia de superficies calientes en poliéster laminado
Click to view available options
Color:
Negro sobre amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva EU 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 315-TRI 315-B7541 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Diámetro (métrico) | 315 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Señales de advertencia ¡Atención! Superficie caliente |
| Altura (métrico) | 315 mm |
| Mostrar más |