Learn More
Brady™ Señales de transporte de productos inflamables cuando están húmedos ADR 4.3b de poliéster laminado
Código de producto. 11770214
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Anchura (métrico):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Cantidad:
1 unidad
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Cantidad unitSize
11770214 200 mm 200,00 mm 1 unidad cada uno
11760214 100 mm 100,00 mm 1 unidad cada uno
11710254 100 mm 100,00 mm 250/Paq. 1 rollo
11780214 297 mm 297,00 mm 1 unidad cada uno
4 options
Código de producto. 11770214
Marca: Brady™ 223568
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Acabado Satinado
Material Poliéster laminado
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 200,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado 4
Color Blanco sobre azul