Learn More
Brady™ Señales de transporte de líquidos inflamables ADR 3b de poliéster laminado
Código de producto. 11740214
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Anchura (métrico):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Cantidad:
1 unidad
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. 11740214
Marca: Brady™ 223565
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number ADR 3B-200*200-B7541
Acabado Satinado
Material Poliéster laminado
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 200,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado 3
Color Blanco sobre rojo