Learn More
Brady™ Señales de transporte de sustancias explosivas ADR 1 de poliéster laminado
Código de producto. 11730234
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
297 mm
Anchura (métrico):
100,00 mm
297,00 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. 11730234
Marca: Brady™ 223589
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number ADR 1RL-100*100-B7541
Acabado Satinado
Material Poliéster laminado
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado 1
Color Negro sobre Naranja