Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.4 1 Explosive Substances Transport Signs
Código de producto. 11710204
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Anchura (métrico):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Cantidad:
1 unidad
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Cantidad unitSize
11710204 100 mm 100,00 mm 1 unidad cada uno
11760234 100 mm 100,00 mm 250/Paq. 1 rollo
11720204 200 mm 200,00 mm 1 unidad cada uno
11730204 297 mm 297,00 mm 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11710204 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 223552
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number ADR 1.4-100*100-B7541
Acabado Satinado
Material Poliéster laminado
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado 1,4 1
Color Negro sobre Naranja