Learn More
Lamin B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5H10, Proteintech
Código de producto. 17649806 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17649806 20 μL 20 microlitros
17639806 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17649806
Marca: Proteintech 809061RR20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Recombinant Antibody
Lamin B1 antibody apecifically detetects Lamin B1 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA.
Especificaciones
Antígeno Lamin B1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clon 5H10
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC012295
Símbolos de los genes LMNB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Lamin B1 fusion protein Ag3631
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4001
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Formulario Liquid
Isotype IgG