missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Lamin B Receptor Polyclonal Antibody

Código de producto. 15739861 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15739861 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15739861 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA562061

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MPSRKFADGE VVRGRWPGSS LYYEVEILSH DSTSQLYTVK YKDGTELELK ENDIKPLTSF RQRKGGSTSS S Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 89%.

The protein encoded by this gene belongs to the ERG4/ERG24 family. It localized in the nuclear envelope inner membrane and anchors the lamina and the heterochromatin to the membrane. It may mediate interaction between chromatin and lamin B. Mutations of this gene has been associated with autosomal recessive HEM/Greenberg skeletal dysplasia. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding the same protein have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lamin B Receptor
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica LBR
N.º de referencia del gen Q14739
Alias de gen 3-beta-hydroxysterol Delta (14)-reductase; AI505894; C-14 sterol reductase; C14SR; Delta(14)-sterol reductase LBR; delta(14)-sterol reductase LBR; lamin-B receptor; Delta-14-SR; DHCR14B; FLJ43126; ic; ichthyosis; integral nuclear envelope inner membrane protein; lamin B receptor; lamin-B receptor; lamin-b receptor-like protein; Lbr; LMN2R; MGC9041; NBP60; PHA; PRO0650; sb:cb406; Sterol C14-reductase; TDRD18; tudor domain containing 18; wu:fb75h08; wu:fc47b04; wu:fd36b07; zgc:86649
Símbolos de los genes LBR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human Lamin B Receptor. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99796).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3930
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.