missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Lamin A/C (R453W) Monoclonal Antibody (12A-2F5)

Código de producto. 15324331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15324331 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15324331

Marca: Invitrogen™ MA518058

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody recognizes the EDMD-associated lamin A/C mutant strain R453W. This target has a predicted molecular weight of 65 kDa.

Lamins are a class of intermediate filament proteins that form a matrix on the inner surface of the nuclear envelope. These proteins are found in many different cell types in three different forms (A, B, and C). Lamins A and C are alternatively spliced versions of the LMNA gene. The LMNA gene has been linked to many disorders of the muscular system, nervous system, and the fat distributions systems including: Emery-Dreifuss muscular dystrophy, Dunnigan-type familial partial lipodystrophy (FPLD), limb-girdle muscular dystrophy (LGMD1B), dilated cardiomyopathy (CMD1A), axonal neuropathy (Charcot-Marie-Tooth disease; CMT2B1), and mandibuloacral dysplasia (MAD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lamin A/C (R453W)
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 12A-2F5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica LMNA
N.º de referencia del gen P02545
Alias de gen 70 kDa lamin; CDCD1; CDDC; CMD1A; CMT2B1; EMD2; FPL; FPLD; FPLD2; HGPS; IDC; lamin; lamin A/C; lamin A/C-like 1; Lamin A+C mutant; Lamin AC; lamin a-c; Lamin-A/C; LDP1; LFP; LGMD1B; LMN1; LMNA; LMNC; LMNL1; mutant 453W; Mutant lamin A/C; Prelamin-A/C; PRO1; progerin mutant; Renal carcinoma antigen NY-REN-32; RP11-54H19.1
Símbolos de los genes LMNA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KLH-coupled peptide from human Lamin A/C (Immunogen Sequence: 449-GKFVWLRNK-457).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4000
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.