Learn More
Lambda Light Chain Mouse, Clone: LLC/1738, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | Lambda Light Chain |
|---|---|
| Clon | LLC/1738 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15950258
|
EnquireBio
3535-MSM8-P0 |
20 μg | |||||||
|
15960258
|
EnquireBio
3535-MSM8-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| Lambda Light Chain | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| IGL | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell Surface, cytoplasmic and secreted | |
| 293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen |
| LLC/1738 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 3546 | |
| Purified human full-length lambda light chain | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 22.5kDa |