missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Lambda light chain Monoclonal Antibody (36-59), HRP
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17876012
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17876012 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17876012

Marca: Invitrogen™ MA544634

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Application notes: Direct ELISA.

Immunoglobulin classes share the same basic four polypeptide chain structure of two heavy chains (five types) and two light chains (kappa, lambda; both having a molecular weight of 22.5 kDa). Kappa and lambda consist of a variable region and a constant region and can easily be differentiated by the antigenic properties of the constant region. The ratio of kappa to lambda is 70:30. Antibodies to the kappa light chain are reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lambda light chain
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 36-59
Concentración 2 mg/mL
Conjugado HRP
Formulación PBS with 0.2% BSA, 40% glycerol and no preservative; pH 7.4
génica IGLC1
N.º de referencia del gen P01701, P0CG04
Alias de gen Bence Jones Protein; BJP; Clambda1; Ig lambda chain V-I region BL2; IgL; Igl@; IGLC; IGLC 1/2/3; IGLC1; Igl-C1; IGLL5; IGLV; IGLV@; immmunoglobulin lambda light chain variable region; Immunoglobulin L; immunoglobulin lambda chain complex; immunoglobulin lambda constant 1; immunoglobulin lambda constant 7; immunoglobulin lambda light chain; immunoglobulin lambda light chain constant region; immunoglobulin lambda light chain V-J region; immunoglobulin lambda variable cluster; Lambda LC; lambda-immunoglobulin; LOC100060608; Mcg Marker; Paraprotein
Símbolos de los genes IGL, IGLC1, IGLV, IGLV1-51
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human lambda light chain.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28820, 3535, 3537, 3546
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.