Learn More
Thermo Scientific™ Lambda Exonuclease (10 U/μL)
Código de producto. p-4521357 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
5000 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
5000 unidades
Código de producto. 10520081
Marca: Thermo Scientific™ EN0561
Lambda Exonuclease es una exodesoxirribonucleasa altamente procesiva que digiere de forma selectiva la cadena 5'-fosforilada del ADN bicatenario en dirección 5'-3'.
Thermo Scientific Lambda Exonuclease es una exodesoxirribonucleasa de 5' a 3' altamente procesiva. Digiere de manera selectiva la cadena 5'-fosforilada de ADN bicatenario. La enzima muestra una baja actividad en el ADN monocatenario y en el ADN no fosforilado. Además, no presenta actividad en las mellas y muestra una actividad limitada en las brechas del ADN.
Características destacadas
  • Activa en ampones de PCR Thermo Scientific
Aplicaciones
  • Generación de productos de PCR monocatenarios para su uso en:
    • Secuenciación de ADN
    • Análisis del polimorfismo de conformación monocatenario de ADN (SSCP)
    • Amplificación por círculo rodante
  • Producción de ADN monocatenario a partir de fragmentos de ADN bicatenario
  • Clonación de productos de PCR
Nota
El uso de esta enzima en determinadas aplicaciones puede estar cubierto por patentes y puede que sea necesario obtener una licencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Enzima Exonucleasa
Cantidad 1000 U
Tipo de producto Exonucleasa