Learn More
LAG3 Monoclonal Antibody (OTI10E7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014507
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17527513 30 μL 30 microlitros
17507513 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17527513
Marca: Origene Technologies TA807146S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
LAG3 Monoclonal antibody specifically detects LAG3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno LAG3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10E7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZNF35
N.º de referencia del gen P13682
Alias de gen Activation-induced cytidine deaminase-linked autoimmunity protein; Aida; CD223; FDC; LAG3; LAG-3; Ly66; lymphocyte activating 3; lymphocyte activation gene 3 protein; lymphocyte-activation gene 3; Secreted lymphocyte activation gene 3 protein; sLAG 3; sLAG3; sLAG-3; soluble LAG 3lymphocyte activating 3; soluble LAG3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-258 of human ZNF35 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7584
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a