missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LAG-3 Antibody (874528), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB23197F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
LAG-3 Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Especificaciones
| LAG-3 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 874528 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LAG-3, Leu23-Leu450, Accession # P18627 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity | |
| 3902 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido