Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de muestra SDS Laemmli, reducción, x4
Código de producto. p-7082212
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
Código de producto. 15492859
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60015.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
El tampón de muestra Laemmli SDS sirve para preparar muestras de proteínas, que se utilizan en un sistema Laemmli SDS-PAGE. Es un sistema ampliamente utilizado para la electroforesis de proteínas. Además, se emplea en el análisis de gel de poliacrilamida de proteínas. Igualmente, se utiliza para reducir los enlaces disulfuro con el fin de desnaturalizar las proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El tampón de muestra Laemmli SDS está compuesto por varios compuestos, incluidos 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % glicerol, 9 % β-mercaptoetanol, 0,03 % azul de bromofenol
• El compuesto SDS presente en el tampón de muestra Laemmli SDS se une de forma no covalente a las proteínas. SDS se carga negativamente y puede enmascarar la carga intrínseca de la proteína que une
Aplicación
• El tampón de muestra Laemmli SDS se utiliza para desnaturalizar proteínas y para preparar muestras de proteínas para su uso en el sistema SDS-PAGE
• Este tampón de muestra se utiliza como colorante electroforético para desnaturalización de proteínas y monitorización de la parte frontal del gel en marcha
• También se utiliza para el análisis de geles de proteínas de poliacrilamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Concentración 4X
Tipo de producto Tampón de carga de muestra de proteína
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
Cantidad 25 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2,3-Propanetriol,Sodium lauryl sulfate, 2-Mercaptoethanol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propaned