Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de muestras SDS Laemmli con pironina Y, sin reducción, x4
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rosa |
| Concentración | 4X |
| Tipo de producto | Tampón de carga de muestras |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE |
| Cantidad | 25 mL |