Learn More
Thermo Scientific™ Lactose Broth (Dehydrated)
Código de producto. 10249762
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10249762 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10249762
Marca: Thermo Scientific™ CM0137B
Presumptively identify coliform organisms in milk, water and foods with this medium as specified by the American Public Health Association.
Presumptively identify coliform organisms in milk, water and foods as specified by the American Public Health Association1,2,3 with Thermo Scientific™ Oxoid™ Lactose Broth (Dehydrated). Beef extracts and peptone in this liquid medium supply essential nutrients while lactose is a fermentable carbohydrate for coliforms. Coliforms ferment lactose in the medium resulting in gas formation which is indicative of positive results.
Los tubos de caldo de lactosa se inoculan con diluciones de las muestras y se incuban a 35 °C. Entre 24 y 48 horas después de la incubación, se realizará un examen para determinar si se ha formado gas. Esta prueba de presunción de la presencia de microorganismos coliformes se debe confirmar con otras pruebas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: Organización francesa para la estandarización (AFNOR), Asociación de Químicos Analíticos (AOAC), Instituto federal alemán independiente para investigación y ensayo de materiales en Berlín (BAM), COMPF, Agencia de protección medioambiental de EE. UU. (EPA), Agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU. (FDA), Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), Farmacopea estadounidense (USP).
Descripción Caldo de lactosa
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 38,5 l
For Laboratory Use Only