Learn More
Thermo Fisher Scientific™ Lactobacillus gasseri ATCC 19992
Descripción
Se recomienda su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El asa puede disolverse en medio líquido o sembrarse por estría directamente en un material adecuado. Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco asas por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | ATCC - Se requiere EULA |
| Nivel de bioseguridad | DG |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de producto | Microorganismo de control de calidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Microorganismos de control de calidad ATCC listos para su uso |
| N.° por paquete | 5 |
| Tipo de empaquetado | Paquete de aluminio |
| Cantidad | 5 asas |
| Especie | Lactobacillus gasseri |