missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LACTBL1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15819553
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15819553 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15819553

Marca: Invitrogen™ PA571141

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LACTBL1 Polyclonal Antibody for Western Blot

LACTBL1 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LACTBL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica LACTBL1
N.º de referencia del gen A8MY62
Alias de gen lactamase beta like 1; lactamase, beta-like 1; LACTBL1; putative beta-lactamase-like 1
Símbolos de los genes LACTBL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human LACTBL1.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 646262
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.