missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

β-Lactamase-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16463847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463847 50 mg 50 miligramos
16497898 10 mg 10 miligramos
16437716 100 mg 100 miligramos
16430368 5 mg 5 miligramos
16401869 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463847

Marca: Medchem Express HY19773

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress β-Lactamase-IN-1 is an inhibitor of β-Lactamase extracted from patent WO2016027249A1, page 77. β-Lactamase-IN-1 can be used to prepare of tricyclic nitrogen containing compound. β-Lactamase-IN-1 can be used for the research of neisseria gonorrhea infection.

β-Lactamase-IN-1 is an inhibitor of β-Lactamase extracted from patent WO2016027249A1, page 77. β-Lactamase-IN-1 can be used to prepare of tricyclic nitrogen containing compound. β-Lactamase-IN-1 can be used for the research of neisseria gonorrhea infection.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material β-Lactamase-IN-1
CAS 1075237-97-6
Color Caqui
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13N3O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (127.37 mM)
SMILES O=C1C=NC2=C(N=C(OC)C=C2)N1C(CO)CO
Peso molecular (g/mol) 251.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.