Learn More
Lacidipine, MedChemExpress
Código de producto. 16491406
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491406 200 mg 200 miligramos
16498448 10 mg 10 miligramos
16498246 100 mg 100 miligramos
16434337 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0347
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lacidipine
CAS 103890-78-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H33NO6
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.76 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC)=O)C1C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 455.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.54
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation