Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras Freezerbondz LABXPERT™
Código de producto. 11738622
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,8 in
1 in
1,2 in
Altura (imperial):
0,3 in
0,5 in
1,5 in
1,9 in
Tamaño (métrico):
Para viales de 0,5 a 8 ml
Para viales de 0,6 ml
Para viales de 1,0 a 8,0 ml
Para viales de 1,5 a 2,0 ml
Para viales de 12 a 24 ml
Incluye:
Etiqueta secundaria, 0,953 cm (0,375 pulgadas) de diámetro
n.a.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Tamaño (métrico) Incluye unitSize
11738622 1 in 1,9 in Para viales de 0,5 a 8 ml n.a. 1 rollo
10337702 1,2 in 1,5 in Para viales de 12 a 24 ml n.a. 1 rollo
10654153 1 in 0,5 in Para viales de 1,5 a 2,0 ml Etiqueta secundaria, 0,953 cm (0,375 pulgadas) de diámetro 1 ROLL
10357702 0,8 in 0,3 in Para viales de 0,6 ml n.a. 1 ROLL
10444132 1 in 0,5 in Para viales de 1,0 a 8,0 ml n.a. 1 ROLL
5 options
Código de producto. 11738622
Marca: Brady™ 060920
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas de tejido de nailon LABXPERT™ son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) altamente flexibles para adaptarse a superficies muy curvadas como cables y alambres.
Las etiquetas de tela de nailon LABXPERT™ son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) altamente flexibles para adaptarse a superficies muy curvadas, como cables y alambres.
  • El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Se recomienda para su uso en interiores
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS, UL
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negra, Blanca
Acabado Mate
Material Paño de nailon
Para utilizar con (aplicación) Frascos, tubo cónico, identificación general e industrial, identificación general, marcado de componentes dentro de paneles, identificación de laboratorio, marcados en exteriores de paneles, identificación de paneles, placa de Petri, tubo
Incluye n.a.
Etiquetas por fila 1
Cantidad 125 por rollo
Forma Rectángulo
Tamaño (métrico) Para viales de 0,5 a 8 ml
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (métrico) 0,165 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,40 mm
Altura (imperial) 1,9 in
Altura (métrico) 4,8 cm