Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras Freezerbondz LABXPERT™
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,8 in
1 in
1,2 in
Altura (imperial):
0,3 in
0,5 in
1,5 in
1,9 in
Tamaño (métrico):
Para viales de 0,5 a 8 ml
Para viales de 0,6 ml
Para viales de 1,0 a 8,0 ml
Para viales de 1,5 a 2,0 ml
Para viales de 12 a 24 ml
Incluye:
Etiqueta secundaria, 0,953 cm (0,375 pulgadas) de diámetro
n.a.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Descripción
Las etiquetas de tela de nailon LABXPERT™ son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) altamente flexibles para adaptarse a superficies muy curvadas, como cables y alambres.
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL |
| Descripción | Montaje en superficie |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Negra, Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Paño de nailon |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubo para centrífuga, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo, vial, tapón de vial |
| Mostrar más |