Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras Freezerbondz LABXPERT™
Código de producto. 10337702
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,8 in
1 in
1,2 in
Altura (imperial):
0,3 in
0,5 in
1,5 in
1,9 in
Tamaño (métrico):
Para viales de 0,5 a 8 ml
Para viales de 0,6 ml
Para viales de 1,0 a 8,0 ml
Para viales de 1,5 a 2,0 ml
Para viales de 12 a 24 ml
Incluye:
Etiqueta secundaria, 0,953 cm (0,375 pulgadas) de diámetro
n.a.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Tamaño (métrico) Incluye unitSize
10337702 1,2 in 1,5 in Para viales de 12 a 24 ml n.a. 1 rollo
10654153 1 in 0,5 in Para viales de 1,5 a 2,0 ml Etiqueta secundaria, 0,953 cm (0,375 pulgadas) de diámetro 1 ROLL
10357702 0,8 in 0,3 in Para viales de 0,6 ml n.a. 1 ROLL
10444132 1 in 0,5 in Para viales de 1,0 a 8,0 ml n.a. 1 ROLL
11738622 1 in 1,9 in Para viales de 0,5 a 8 ml n.a. 1 rollo
5 options
Código de producto. 10337702
Marca: Brady™ 060915
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas de tejido de nailon LABXPERT™ son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) altamente flexibles para adaptarse a superficies muy curvadas como cables y alambres.
Las etiquetas de tela de nailon LABXPERT™ son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) altamente flexibles para adaptarse a superficies muy curvadas, como cables y alambres.
  • El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Se recomienda para su uso en interiores
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negra, Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Paño de nailon
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Frascos, tubo para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, placa de Petri, tubo, vial
Para utilizar con (equipo) Impresoras iDXPERT™, LabXpert™
Incluye n.a.
Etiquetas por fila 1
Cantidad 200/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño (métrico) Para viales de 12 a 24 ml
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0,165 mm
Dimensions (LxW) 1,5 x 1,25 pulg.
Anchura (imperial) 1,2 in
Anchura (métrico) 31,75 mm
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 3,8 cm