Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors
Use small volume Labtainers for sampling, harvesting, preparation, storage and transport of process liquids.
en la oferta
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
|---|---|
| Material | Polietileno |
| Estilo de los tubos | C-Flex, 51 cm |
| Descripción de la película | ASI™ 26/77 |
| Embalaje exterior | Bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil), una bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil) |
| Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15919926
|
Thermo Scientific™
SS00104-I |
100 l |
en la oferta
10 unidades |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL film. This BPC includes 2 ports (1 MPC insert + cap, 1 MPC body + cap). It is available in 50, 100 and 200L capacities.
- Helps to eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers, and to reduce cross-contamination risks
- All Labtainers constructed in an ISO 7 cleanroom environment under cGMP conditions
Applications:
- Harvesting from, feeding into, and collecting samples from bioreactors and fermenters
- Preparing and storing buffer, culture media, and process liquid
- Collecting chromatography feed and fraction
- Harvesting, storing, and transporting bulk drug product and drug precursors
BPC port specifications:
- Line 1: MPC insert with 9.5mm (3/8 in.) barb, cap, and pinch clamp. Tubing: Silicone, length: 51cm (20 in.), ID x OD: 9.5 x 15.9mm (0.38 x 0.63 in.)
- Line 2: MPC body with 9.5mm (3/8 in.) barb, plug, and pinch clamp.
Especificaciones
| Almacenar a temperatura ambiente. | |
| C-Flex, 51 cm | |
| Bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil), una bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil) | |
| Labtainer™ | |
| Temperatura ambiente |
| Polietileno | |
| ASI™ 26/77 | |
| Conexiones MPC + tapones, abrazaderas de presión | |
| Bolsas de polietileno en los extremos de los tubos, material protector alrededor de las zonas rugosas | |
| Irradiada |