Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, capsule filter, MPC insert, injection port
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Este sistema BioProcess Container (BPC) 2D de Thermo Scientific™ está compuesto por película de polietileno 26/77 Thermo Scientific™ ASI™, una película multicapa de 12,5 ml de una sola red. Este BPC incluye 3 puertos (1 filtro de cápsula de membrana, inserto MPC, abrazaderas de presión y un punto de inyección). Está disponible en capacidades de 1, 5, 10 y 20 l.
- Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Todos los recipientes Labtainer están fabricados en un entorno de sala limpia ISO 7 según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
Aplicaciones:
- Recolección y alimentación de muestras en biorreactores y fermentadores
- Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo y líquidos para procesos
- Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía
- Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos
BPC port specifications:
- Line 1: 0.2μm PES membrane capsule filter + pinch clamp. Tubing: TPE 374, length: 30.5cm (12 in.), ID x OD: 9.5 x 15.9mm (0.38 x 0.63 in.)
- Line 2: MPC insert + cap, pinch clamp. Tubing: TPE 374, length: 91.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Incluye | 3 puertos (1 conexión de inserto Luer Lock + tapa, 1 conexión de cuerpo Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección) |
| Material | Polietileno |
| Estilo de los tubos | C-Flex |
| Descripción de la película | ASI™ 26/77 |
| Embalaje exterior | Dos bolsas de plástico de 0,1 mm (4 mil) |
| Detalle del puerto | Filtro de cápsula e inserto MPC + tapón |
| Línea de productos | Labtainer |
| Embalaje interior de protección | Material de protección alrededor de zonas rugosas |
| Mostrar más |