Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors, injection site
Código de producto. p-7111319 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17869796 5 L paquete de 30
1 options
Código de producto. 17869796
Proveedor: Thermo Scientific™ SS00039I
Utilice Labtainer de pequeño volumen para el muestreo, la recolección, la preparación, el almacenamiento y el transporte de líquidos de proceso.
This Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL film. This BPC includes 3 ports (1 MPC insert + cap, 1 MPC body + cap, 1 injection site). Available in 10L or 20L capacity.
  • Helps to eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers, and to reduce cross-contamination risks
  • All Labtainers constructed in an ISO 7 cleanroom environment under cGMP conditions
Applications:
  • Harvesting from, feeding into, and collecting samples from bioreactors and fermenters
  • Preparing and storing buffer, culture media, and process liquid
  • Collecting chromatography feed and fraction
  • Harvesting, storing, and transporting bulk drug product and drug precursors
BPC port specifications:
  • Line 1: MPC insert with 0.97cm (0.38 in.) barb, cap, and pinch clamp. Tubing: TPE 374, length: 30cm (12 in.), ID x OD: 9.5 x 16mm (0.38 x 0.63 in.)
  • Line 2: MPC body with 0.97cm (0.38 in.) barb, plug, and pinch c
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Capacidad (métrico) 5 L
Material Polietileno
Estilo de los tubos TPE, 30 cm (12 in.)
Descripción de la película ASI™ 26/77
Embalaje exterior 4 mil. poly bag, One 4-mil. poly bag
Detalle del puerto Conexiones MPC y puerto de inyección
Línea de productos Labtainer
Cantidad 30/Cs.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Método de esterilización Irradiada
Dimensiones (L x An) 32 x 31.6 cm (12.6 x 12.4 in.)