Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 100mL with 2 Ports, Luer Lock, 2D BPC
Simplifique la limpieza y eliminación y reduzca los riesgos de contaminación cruzada para volúmenes de 50 a 2000 ml de medios, tampones, agua para inyectables (WFI) y productos biológicos.
Marca: Thermo Scientific™ SH30658.12
Descripción
Using Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC bag with 2 top ports (luer lock and MPC insert), simplify cleaning and disposal and reduce cross-contamination risks for 50 to 2000mL volumes of media, buffers, water for injection (WFI) and biological products.
Los Labtainer se han construido con nuestra película colada multicapa de una sola red CX5-14 fabricada en una instalación que aplica las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP). Nuestros Labtainer estándar son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de bioprocesos. Para un ajuste, forma y función óptimos, los Labtainer se pueden personalizar mediante el uso de la biblioteca de componentes más grande del sector.Características destacadas:
- 11 tamaños de 50 ml a 50 l
- Película diseñada para ofrecer la mejor combinación de flexibilidad y durabilidad para la recogida, el almacenamiento y el transporte de líquidos de bioprocesamiento estériles: resistencia superior al estrés, resistencia a la punción y propiedades físicas para garantizar la estabilidad del contenido
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Práctico diseño de puerto final con un asa en el extremo opuesto
- Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas
- Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
Muestreo: toma de muestras en proceso durante distintas etapas de bioprocesamiento
Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
Transporte &
Envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
Especificaciones
| 100 ml | |
| Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes | |
| 10 por caja | |
| Línea 1. Cuerpo de conexión Luer Lock, tubo de polipropileno: C-Flex, longitud: 30 cm D.I. x D.E.: 3,2 × 6,4 mm | |
| Labtainer™ | |
| CX5-14 |
| 14,7 cm x 14,2 cm | |
| Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7 | |
| Irradiado con radiación gamma | |
| Línea 2. Inserto de conexión Luer Lock, tubo de polipropileno: C-Flex, longitud: 30 cm, D.I. x D.E.: 3,2 × 6,4 mm | |
| Puertos de borde: 2 x 0,25 pulg. | |
| Tubos 12 pulg. de 1/4 pulg. |