Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, two ports, Luer locks + MPC
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17830607
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17830607 100 mL paquete de 10
17820607 50 mL paquete de 10
17840667 250 mL paquete de 10
17830667 500 mL paquete de 10
17850607 1 L paquete de 10
17860607 2 L paquete de 10
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17830607
Marke: Thermo Scientific™ SH31048.12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermo Scientific Labtainer 2D BioProcess Containers (BPCs) are composed of Aegis 5-14 single-web, multi-layer film.
Features of the Labtainer 2D BPC include:
• Helps eliminate post-use cleaning steps required with re-useable containers and reduce cross-contamination risks
• Constructed in an ISO 7 cleanroom under cGMP conditions
Applications of the Labtainer 2D BPC include:
• Harvest from, feed into, and collect samples from bioreactors and fermentors
• Prepare and store buffer, culture media, and process liquid
• Collect chromatography feed and fractions
• Harvest, storage, and transport bulk drug product and bulk drug precursors
Customize standard BPC systems for optimized single-use technology
Choose from the industry’s largest component library with over 20,000 unique components that include:
• Fittings—straight, reducing, elbow, T-style, X-style, and cross-style
• Connectors—quick connectors/disconnectors, aseptic connectors and disconnectors, steam-to and steam-through connectors
• Filters—used for bioburden reduction; sterilization grade filters and vent filters
• Tubing—thermoplastic elastomers, platinum-cured silicone
• Sample ports—septum-style and needle-free ports
• Clamps—sliders, pinch, and crimp bands
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (métrico) 100 mL
Para utilizar con (aplicación) Bioprocessing
Descripción de la película Aegis 5-14
Detalle del puerto 3 ports
Cantidad 100 mL
Tubing Style C-Flex
Certificaciones/conformidad ISO 7
Esterilidad Sterile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.