Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container, BioTitan retainers, two ports, Luer Lock + MPC
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17829716 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17829716
Marque: Thermo Scientific™ SH31293.13
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The Thermo Scientific 2D Labtainer with BioTitan BioProcess Container is composed of Aegis5-14 single-web, multi-layer film.
The Thermo Scientific 2D Labtainer with BioTitan BioProcess Container is composed of Aegis5-14 single-web, multi-layer film.
Features of the Thermo Scientific 2D BPC system include:
• Now manufactured with the BioTitan Retention Device—designed to provide superior universal retention that minimizes the risk of leakage and failure at the connection point
• Use to eliminate post-use cleaning steps required with re-useable containers and to reduce cross-contamination risks
• Constructed in an ISO 7 cleanroom under cGMP conditions
Applications of the Thermo Scientific 2D BPC include:
• Harvest from, feed into, and collect samples from bioreactors and fermentors
• Buffer, culture media, and process liquid preparation and storage
• Chromatography feed and fraction collection
• Harvest, storage, and transport of bulk drug product and bulk drug precursors
Customize standard BPC systems for optimized single-use technology
Choose from the industry’s largest component library with over 20,000 unique components that include:
• Fittings—straight, reducing, elbow, T-style, X-style, and cross-style
• Connectors—quick connectors/disconnectors, aseptic connectors and disconnectors, steam-to and steam-through connectors
• Filters—used for bioburden reduction; sterilization grade filters and vent filters
• Tubing—thermoplastic elastomers, platinum-cured silicone
• Sample ports—septum-style and needle-free ports
• Clamps—sliders, pinch, and crimp bands
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad (métrico) 250 mL
Cantidad 250 mL
Tubing Style TPE
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis