Learn More
Bimos Labster, taburete de sala limpia
Descripción
- Espuma integral
- Ajuste de altura por resorte de gas de seguridad
- Sin bordes afilados
- Superficies de fácil cuidado resistentes a desinfectantes
- Adecuado para salas limpias con pureza del aire de clase 3, conforme a EN ISO 14644-1
- Placa de base plana de poliamida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Taburete |
| Color | Gris |
| Ajustable (altura) | Entre 650 y 850 mm |
| Ajustables | Altura |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 14644-1 |
| Altura del asiento (métrico) | Entre 650 y 850 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura del asiento | Entre 650 y 850 mm |
| Reposapiés | No |