Learn More
Bimos Labster 3, silla de laboratorio
Descripción
- Técnica de movimiento automático
- Ajuste de altura por resorte de gas de seguridad
- Asiento y respaldo de cuero artificial
- Resistente a desinfectantes
- Sala limpia de clase 3 conforme a EN ISO 14644-1
- Segura según GMP
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Silla |
| Color | Verde |
| Ajustable (altura) | Entre 550 y 800 mm |
| Ajustables | Altura |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 14644-1 |
| Altura de la parte posterior (métrico) | 300 mm |
| Altura del asiento (métrico) | Entre 550 y 800 mm |
| Incluye | Tacos y estribo circular |
| Cantidad | 1 unidad |
| Material del asiento | Cuero artificial |
| Mostrar más |