Descripción
- Acero inoxidable
- Resistente
- No magnética
- De una pieza
- A prueba de rotura
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima | 550 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | de -196 °C |
| Cantidad | 10 paq. |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 35 mm |
| Altura (métrico) | 35 mm |
| Product Type | Crisol de laboratorio |