Includes
DiameterMetricOuter
Requires
Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs,Quantity,Shape
- No magnética
- Estampado con la palabra acero inoxidable para ayudar en el identificación del material en uso
- Forma plana con una depresión para centrar en los crisoles
- Incluye una extensión en un lado que sirve como mango
- Sin fisuras
No magnético, acvabado brillante, tapa sin grietas, asa
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad | 10 paq. |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 30 mm |
| Product Type | Tapa para crisol |
| Forma | Plano |