Learn More
Solución tampón de laboratorio, pH 4,01, rojo, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11756388 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
11756388 250 ml 250 ML
1 options
Código de producto. 11756388
Marca: Reagecon 90511
Edge
Diseñado para su uso en mediciones de pH de laboratorio. La solución tampón de laboratorio Reagecon™, pH 4,01, color rojo se prueba a 20 °C y alcanza un nivel de precisión de ±0,02. Este tampón de calibración y control está especialmente formulado para garantizar su estabilidad y se suministra con un Certificado de Análisis detallado.
Reagecon fabrica la gama más completa de reactivos de pH en el mundo, diseñados para satisfacer todas las necesidades del usuario final. Este tampón de grado de laboratorio está fabricado con especificaciones exactas y una vida útil prolongada. Además, se suministra con un Certificado de análisis completo y una etiqueta completa. Está codificado por colores para facilitar la identificación.
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Rojo
pH 4.01 ±0.02
Forma física Líquido
Cantidad 250 ml
Olor Inodoro
Información de solubilidad Fully miscible in water