Learn More
Solución tampón de laboratorio, pH 10,01, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
Descripción
Reagecon fabrica la gama más completa de reactivos de pH en el mundo, diseñados para satisfacer todas las necesidades del usuario final. Este tampón de grado de laboratorio está fabricado con especificaciones exactas y una vida útil prolongada. Además, se suministra con un Certificado de análisis completo y una etiqueta completa.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Incolora |
| pH | 10.01 ±0.02 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 ml |
| Olor | Característica |
| Información de solubilidad | Fully miscible in water |