Learn More
Heathrow Scientific™ Cuadernos de laboratorio
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200020865 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color de la cubierta:
Azul
Negro
Rojo
Con renglones:
Rejilla
Sí
N.º de páginas:
100
200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color de la cubierta Con renglones N.º de páginas unitSize
11384035 Negro Rejilla 100 cada uno
11394035 Azul Rejilla 200 cada uno
11304045 Rojo Sí 200 cada uno
3 options
Código de producto. 11384035
Marca: Heathrow Scientific™ HS8610A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Record research data, experimental procedures, and design ideas. Laboratory Notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
  • Páginas numeradas y sin ácido
  • Incluye espacios para el título, el número del proyecto, el número del libro, la fecha y la firma del testigo
  • Los cuadernos forrados ofrecen páginas con márgenes para escribir informes fácilmente
  • Las cubiertas de todas las versiones son resistentes al agua y a los productos químicos
  • Mide 218 x 281 mm
  • 12 por caja
Especificaciones
Material Papel sin ácido
Con renglones Rejilla
Width (English) Page 8,5 in
Longitud de página (imperial) 11 in
Color Negro
Color de la cubierta Negro
Longitud de página (métrico) 218 mm
Anchura de página (métrico) 281 mm
N.º de páginas 100
Tipo de producto ordenador portátil
Cantidad 12 Pk.